Drukuj
Chlorek 4-acetamidobenzenosulfonylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-Acetylsulphanilyl chloride
150721000 150725000 150720025
ACRO150721000EA 197 PLN
ACRO150721000 ACRO150725000 ACRO150720025
Chlorek 4-acetamidobenzenosulfonylu 99%
Chlorek 4-acetamidobenzenosulfonylu
Formuła: C₈H₈ClNO₃S
Temp. Wrzenia: 416 °C (1013 hPa)
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007442
Numer CAS: 121-60-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-485-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to light beige Crystalline or granular powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C (Dec)
Titration Argentometric ≥98.5 %