Chlorek 4-(bromometylo)benzenosulfonylu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-(Bromomethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
A10120.06
A10120.14
A10120.06EA
716
PLN
A10120.06
A10120.14
Chlorek 4-(bromometylo)benzenosulfonylu 95%
Chlorek 4-(bromometylo)benzenosulfonylu
Purity: 95%
CAS No.: 66176-39-4
Molecular Formula: C7H6BrClO2S
Formula Weight: 269.55
Melting Point: 72-75°
Beilstein Reference: 2364328
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00156129
Formuła:
C₇H₆BrClO₂S MW: 269.55 Temp. topnienia: 72…75 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00156129 Numer CAS: 66176-39-4 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |