Drukuj
Chlorek 4-(bromometylo)benzenosulfonylu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Bromomethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
360540010 360540050 360540250
ACRO360540010EA 149 PLN
ACRO360540010 ACRO360540050 ACRO360540250
Chlorek 4-(bromometylo)benzenosulfonylu 95%
Chlorek 4-(bromometylo)benzenosulfonylu
Formuła: C₇H₆BrClO₂S
MW: 269.55
Temp. topnienia: 69…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00156129
Numer CAS: 66176-39-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 77 °C
Titration Argentometric ≥94 %