Drukuj
Kwas 4-(Aminometylo)benzoesowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
232220250 232221000
ACRO232220250EA 273 PLN
ACRO232220250 ACRO232221000
Kwas 4-(Aminometylo)benzoesowy 99%
Kwas 4-(Aminometylo)benzoesowy
Formuła: C₈H₉NO₂
Temp. topnienia: >300 °C
Temp. Zapłonu: >300 °C
Numer MDL: MFCD00010203
Numer CAS: 56-91-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-297-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On dry substance)