Kwas 4-(Aminometylo)benzoesowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23519.14
B23519.22
B23519.36
B23519.14EA
428
PLN
B23519.14
B23519.22
B23519.36
Kwas 4-(Aminometylo)benzoesowy 97%
Kwas 4-(Aminometylo)benzoesowy
Purity: 97%
CAS No.: 56-91-7
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: ca 290° dec.
Beilstein Reference: 1100606
Formuła:
C₈H₉NO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010203 Numer CAS: 56-91-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-297-9 |