4-(2-Hydroksyetylo)pirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(4-Pyridyl)ethanol
L13780.06
L13780.03
L13780.06EA
1900
PLN
L13780.06
L13780.03
4-(2-Hydroksyetylo)pirydyna ≥98%
4-(2-Hydroksyetylo)pirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 5344-27-4
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5380
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 121-122°/2mm
Beilstein Reference: 111361
MDL No.: MFCD00129038
Formuła:
C₇H₉NO MW: 123.15 g/mol Temp. Wrzenia: 121…122 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 8…10 °C Gęstość: 1.093 Temp. Zapłonu: 92 °C (197 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00129038 Numer CAS: 5344-27-4 Numer WE (dawny EINECS): 226-286-9 |