3-Fenylopropionian metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Methyl dihydrocinnamate, 3-Phenylpropionic acid methyl ester, Methyl 3-phenylpropionate, Hydrocinnamic acid methyl ester
L05310.18
L05310.30
L05310.18EA
824
PLN
L05310.18
L05310.30
3-Fenylopropionian metylu ≥98%
3-Fenylopropionian metylu
Purity: 98%
CAS No.: 103-25-3
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.5020
Boiling Point: 236-239°
Beilstein Reference: 1909591
MDL No.: MFCD00017209
Formuła:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164.2 g/mol Temp. Wrzenia: 236…239 °C Gęstość: 1.045 Temp. Zapłonu: 100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017209 Numer CAS: 103-25-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-092-2 |