Chlorek 3-fenylopropionylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Hydrocinnamoyl chloride, Hydrocinnamoyl chlorid, 3-Phenylpropanoyl chloride, 3-Phenylpropanonylchlorid
A10860.09
A10860.30
A10860.09EA
402
PLN
A10860.09
A10860.30
Chlorek 3-fenylopropionylu ≥98%
Chlorek 3-fenylopropionylu
Purity: 98%
CAS No.: 645-45-4
Molecular Formula: C6H5(CH2)2COCl
Formula Weight: 168.62
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5265
Odour: Acrid
Melting Point: -7°
Boiling Point: 225°
Beilstein Reference: 742586
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000748
Formuła:
C₉H₉ClO Temp. Wrzenia: 225 °C Temp. topnienia: –7 °C Gęstość: 1,135 Temp. Zapłonu: 108 °C (226 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000748 Numer CAS: 645-45-4 Numer WE (dawny EINECS): 211-443-6 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |