Chlorek 3-fenylopropionylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
134380250
134381000
ACRO134380250EA
280
PLN
ACRO134380250
ACRO134381000
Chlorek 3-fenylopropionylu 98%
Chlorek 3-fenylopropionylu
Formuła:
C₉H₉ClO Temp. Wrzenia: 107 °C (11 mmHg) Temp. topnienia: –6 °C Gęstość: 1,137 g/cm³ Temp. Zapłonu: 108 °C |
Numer MDL:
MFCD00000748 Numer CAS: 645-45-4 Numer WE (dawny EINECS): 211-443-6 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5245 to 1.5285 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |