3-Nitrotiobenzamid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52152.03
H52152.06
H52152.03EA
409
PLN
H52152.03
H52152.06
3-Nitrotiobenzamid ≥97%
3-Nitrotiobenzamid
Purity: 97%
CAS No.: 70102-34-0
Molecular Formula: C7H6N2O2S
Formula Weight: 182.20
MDL No.: MFCD09757586
Formuła:
C₇H₆N₂O₂S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09757586 Numer CAS: 70102-34-0 |