Drukuj
3-Nitrobenzamnid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
183440250 183441000
ACRO183440250EA 325 PLN
ACRO183440250 ACRO183441000
3-Nitrobenzamnid 98%
3-Nitrobenzamnid
Formuła: C₇H₆N₂O₃
Temp. Wrzenia: 310 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 140…144 °C
Numer MDL: MFCD00007984
Numer CAS: 645-09-0
Numer WE (dawny EINECS): 211-431-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 144 °C
HPLC ≥97.5 %