3-Nitrobenzamnid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15481.09
A15481.18
A15481.30
A15481.09EA
255
PLN
A15481.09
A15481.18
A15481.30
3-Nitrobenzamnid ≥98%
3-Nitrobenzamnid
Purity: 98%
CAS No.: 645-09-0
Molecular Formula: C7H6N2O3
Formula Weight: 166.14
Melting Point: 140-143°
Beilstein Reference: 777185
Formuła:
C₇H₆N₂O₃ Temp. Wrzenia: 310 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 140…143 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007984 Numer CAS: 645-09-0 Numer WE (dawny EINECS): 211-431-0 |