Drukuj
3-Tolualdehyd 98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: m-Tolualdehyde, 3-Methylbenzaldehyde, m-Tolylaldehyde
138990250 138991000
ACRO138990250EA 306 PLN
ACRO138990250 ACRO138991000
3-Tolualdehyd 98% stabilised
3-Tolualdehyd
Formuła: C₈H₈O
MW: 120.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 199
Gęstość: 1.019 g/cm³
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003374
Numer CAS: 620-23-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-632-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % hydroquinone