3-Tolualdehyd ≥97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
m-Tolualdehyde, 3-Methylbenzaldehyde, m-Tolylaldehyde
Stabilizacja:
w 1,4-dihydroksybenzenem
A15313.14
A15313.06
A15313.22
A15313.14EA
467
PLN
A15313.14
A15313.06
A15313.22
3-Tolualdehyd ≥97% stabilised
3-Tolualdehyd
Stabilized with 0.1% hydroquinone
Purity: 97%
CAS No.: 620-23-5
Molecular Formula: C8H8O
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5410
Odour: Almond-like
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 741964
MDL No.: MFCD00003374
Formuła:
C₈H₈O Temp. Wrzenia: 198…200 °C Gęstość: 1,020 Temp. Zapłonu: 78 °C (172 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003374 Numer CAS: 620-23-5 Numer WE (dawny EINECS): 210-632-0 |