(±)-3-Metylo-3-heksanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L04625.06
L04625.14
L04625.06EA
654
PLN
L04625.06
L04625.14
(±)-3-Metylo-3-heksanol ≥99%
(±)-3-Metylo-3-heksanol
Purity: 99%
CAS No.: 597-96-6
Molecular Formula: C7H16O
Formula Weight: 116.20
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4235
Boiling Point: 143°
Beilstein Reference: 1719032
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00021839
Formuła:
C₇H₁₆O Temp. Wrzenia: 143 °C Gęstość: 0,823 Temp. Zapłonu: 45 °C (113 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00021839 Numer CAS: 597-96-6 Numer WE (dawny EINECS): 209-910-4 Jednostka: 1987 ADR: 3,III |