3-Metyl-1-butyn 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H53439.06
H53439.14
H53439.06EA
866
PLN
H53439.06
H53439.14
3-Metyl-1-butyn 96%
3-Metyl-1-butyn
Purity: 97%
CAS No.: 598-23-2
Molecular Formula: C5H8
Formula Weight: 68.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -30°(-22°F)
Refractive Index: 1.374
Boiling Point: 30°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00039853
Formuła:
C₅H₈ Temp. Wrzenia: 30 °C Gęstość: 0,666 Temp. Zapłonu: –30 °C (–22 °F) |
Numer MDL:
MFCD00039853 Numer CAS: 598-23-2 Numer WE (dawny EINECS): 209-925-6 Jednostka: 3295 ADR: 3,I |