Drukuj
(±)-3-Metoksy-1,2-propanodiol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 3-Methoxy-1,2-propanediol, (±)-3-Methoxy-1,2-dihydroxy propane
338390010 338390050 338390250
ACRO338390010EA 160 PLN
ACRO338390010 ACRO338390050 ACRO338390250
(±)-3-Metoksy-1,2-propanodiol 98%
(±)-3-Metoksy-1,2-propanodiol
Formuła: C₄H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 133 °C (35 mmHg)
Gęstość: 1,12 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004719
Numer CAS: 623-39-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-791-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %