Drukuj
3-Merkapto-1-heksanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
347560050 347560250
ACRO347560050EA 357 PLN
ACRO347560050 ACRO347560250
3-Merkapto-1-heksanol 98%
3-Merkapto-1-heksanol
Formuła: C₆H₁₄OS
Temp. Wrzenia: 45 °C (0,001 mmHg)
Gęstość: 0,97 g/cm³
Temp. Zapłonu: >100 °C
Numer MDL: MFCD00792515
Numer CAS: 51755-83-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %