3-Merkapto-1-heksanol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21965.06
B21965.14
B21965.06EA
489
PLN
B21965.06
B21965.14
3-Merkapto-1-heksanol 96%
3-Merkapto-1-heksanol
Purity: 96%
CAS No.: 51755-83-0
Molecular Formula: C6H14OS
Formula Weight: 134.24
Flash Point:
Formuła:
C₆H₁₄OS Temp. Wrzenia: 250 °C Gęstość: 0,974 Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00792515 Numer CAS: 51755-83-0 |