3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-Methyl-2-nitropyridin-3-ol, 6-Methyl-2-nitro-3-pyridone, 3-Hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine, 6-Metil-2-nitropyridine-3-ol
L07074.09
L07074.18
L07074.09EA
763
PLN
L07074.09
L07074.18
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline ≥99%
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline
Purity: 99%
CAS No.: 15128-90-2
Molecular Formula: C6H6N2O3
Formula Weight: 154.13
Melting Point: 105-108°
Beilstein Reference: 974751
Formuła:
C₆H₆N₂O₃ Temp. topnienia: 105…108 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006259 Numer CAS: 15128-90-2 Numer WE (dawny EINECS): 239-192-8 |