Kwas furano-3-boronowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Furanboronic acid, 3-Furanylboronic acid
L19834.03
L19834.06
L19834.03EA
624
PLN
L19834.03
L19834.06
Kwas furano-3-boronowy ≥97%
Kwas furano-3-boronowy
Purity: 97%
CAS No.: 55552-70-0
Molecular Formula: C4H5BO3
Formula Weight: 111.89
Melting Point: 139-144°
Beilstein Reference: 1635653
Formuła:
C₄H₅BO₃ MW: 111.89 g/mol Temp. topnienia: 139…144 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01319007 Numer CAS: 55552-70-0 |