5-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
5-Fluoro-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride, 3-Fluor-6-methylbenzenesulphonyl chloride
A12641.06
A12641.03
A12641.06EA
1010
PLN
A12641.06
A12641.03
5-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
5-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 445-05-6
Molecular Formula: C7H6ClFO2S
Formula Weight: 208.64
Flash Point:
Formuła:
C₇H₆ClFO₂S Temp. Wrzenia: 130…132 °C (15 mmHg) Gęstość: 1,43 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052958 Numer CAS: 445-05-6 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |