5-Fluoro-o-anisaldehyde ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24684.03
B24684.06
B24684.14
B24684.03EA
154
PLN
B24684.03
B24684.06
B24684.14
5-Fluoro-o-anisaldehyde ≥98%
5-Fluoro-o-anisaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 19415-51-1
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
MDL No.: MFCD00143458
Formuła:
C₈H₇FO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00143458 Numer CAS: 19415-51-1 |