3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Fluoro-4-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
L19516.03
L19516.06
L19516.03EA
343
PLN
L19516.03
L19516.06
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 90260-13-2
Molecular Formula: C7H6ClFO2S
Formula Weight: 208.64
Flash Point:
Formuła:
C₇H₆ClFO₂S Temp. topnienia: 46…50 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03094389 Numer CAS: 90260-13-2 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |