3-Cyano-5-methylpyridine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Cyano-5-picoline, 5-Methylpyridine-3-carbonitrile, 5-Methylnicotinonitrile
L17427.03
L17427.MD
L17427.03EA
639
PLN
L17427.03
L17427.MD
3-Cyano-5-methylpyridine ≥98%
3-Cyano-5-methylpyridine
Purity: 98+%
CAS No.: 42885-14-3
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Melting Point: 82-85°
Beilstein Reference: 111258
Formuła:
C₇H₆N₂ Temp. Wrzenia: 220 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 82…85 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00673151 Numer CAS: 42885-14-3 Numer WE (dawny EINECS): 255-988-8 |