5-Chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
5-Chloro-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride, 4-Chlorotoluene-2-sulphonyl chloride
H32912.06
H32912.03
H32912.06EA
2250
PLN
H32912.06
H32912.03
5-Chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
5-Chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 34981-38-9
Molecular Formula: C7H6Cl2O2S
Formula Weight: 225.09
Refractive Index: 1.5697
Formuła:
C₇H₆Cl₂O₂S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09742738 Numer CAS: 34981-38-9 Numer WE (dawny EINECS): 252-306-0 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |