5-Chloro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14362.06
A14362.14
A14362.22
A14362.06EA
525
PLN
A14362.06
A14362.14
A14362.22
5-Chloro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride ≥98%
5-Chloro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 22952-32-5
Molecular Formula: C7H6Cl2O3S
Formula Weight: 241.10
Melting Point: 100-104°
UN No.: 3096
MDL No.: MFCD00052959
Formuła:
C₇H₆Cl₂O₃S Temp. topnienia: 100…104 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052959 Numer CAS: 22952-32-5 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |