Drukuj
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%, JRD
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
H32038.03 H32038.06
H32038.03EA 291 PLN
H32038.03 H32038.06
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%, JRD
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 115754-20-6 Molecular Formula: C8H4ClF3O2 Formula Weight: 224.57 Melting Point: 158-161° MDL No.: MFCD04972755
Formuła: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.57 g/mol
Temp. topnienia: 158…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972755
Numer CAS: 115754-20-6