5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
H26927.06
H26927.03
H26927.06EA
1030
PLN
H26927.06
H26927.03
5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde ≥97%
5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 16634-88-1
Molecular Formula: C7H4BrNO4
Formula Weight: 246.02
Melting Point: 125-128°
MDL No.: MFCD00130110
Formuła:
C₇H₄BrNO₄ MW: 246.02 g/mol Temp. topnienia: 125…128 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00130110 Numer CAS: 16634-88-1 |