5-Bromo-2-hydroksy-3-metoksybenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
A10137.06
A10137.14
A10137.22
A10137.06EA
357
PLN
A10137.06
A10137.14
A10137.22
5-Bromo-2-hydroksy-3-metoksybenzaldehyd ≥98%
5-Bromo-2-hydroksy-3-metoksybenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 5034-74-2
Molecular Formula: C8H7BrO3
Formula Weight: 231.05
Melting Point: 127-131°
Beilstein Reference: 2328601
Formuła:
C₈H₇BrO₃ Temp. Wrzenia: 314 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 127…131 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016593 Numer CAS: 5034-74-2 |