Drukuj
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
379570050 379570250
ACRO379570050EA 143 PLN
ACRO379570050 ACRO379570250
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine 98%
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine
Formuła: C₅H₂BrClN₂O₂
Temp. topnienia: 64…69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00222270
Numer CAS: 67443-38-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 69 °C
HPLC ≥97.5 %