Drukuj
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonylchloride
L19711.03 L19711.06
L19711.03EA 461 PLN
L19711.03 L19711.06
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 351003-46-8 Molecular Formula: C7H3BrClF3O2S Formula Weight: 323.52 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.5240 Boiling Point: 217-218° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD03094393
Formuła: C₇H₃BrClF₃O₂S
MW: 323.52
Temp. Wrzenia: 217…218 °C
Gęstość: 1.835
Temp. Zapłonu: 66 °C (150 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094393
Numer CAS: 351003-46-8
Jednostka: 3265
ADR: 8 II