3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Bromo-5-trifluoromethylbenzaldehyde
H26197.03
H26197.06
H26197.03EA
236
PLN
H26197.03
H26197.06
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 477535-41-4
Molecular Formula: C8H4BrF3O
Formula Weight: 253.02
Refractive Index: 1.5110
Formuła:
C₈H₄BrF₃O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08059506 Numer CAS: 477535-41-4 Numer WE (dawny EINECS): None |