3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L07071.03
L07071.06
L07071.14
L07071.03EA
207
PLN
L07071.03
L07071.06
L07071.14
3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde ≥98%
3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 16789-84-7
Molecular Formula: C7H4BrNO4
Formula Weight: 246.02
Melting Point: 147-151°
Beilstein Reference: 1213613
Formuła:
C₇H₄BrNO₄ Temp. topnienia: 147…151 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051833 Numer CAS: 16789-84-7 |