Drukuj
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
360800010 360800050
ACRO360800010EA 196 PLN
ACRO360800010 ACRO360800050
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine
Formuła: C₆H₅BrClN
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095218
Numer CAS: 185017-72-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %