3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26213.06
H26213.14
H26213.06EA
1180
PLN
H26213.06
H26213.14
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde ≥98%
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 398456-82-1
Molecular Formula: C7H3BrF2O
Formula Weight: 221.00
Melting Point: 53-57°
MDL No.: MFCD08282773
Formuła:
C₇H₃BrF₂O Temp. topnienia: 53…57 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08282773 Numer CAS: 398456-82-1 Numer WE (dawny EINECS): None |