Drukuj
3-Amino-9-etylokarbazol (AEC) 90% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 9-Etylokarbazol-3-yloamina
147870050 147870250 147871000
ACRO147870050EA 198 PLN
ACRO147870050 ACRO147870250 ACRO147871000
3-Amino-9-etylokarbazol (AEC) 90% tech.
3-Amino-9-etylokarbazol (AEC)
Formuła: C₁₄H₁₄N₂
MW: 210.28 g/mol
Temp. topnienia: 98…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004964
Numer CAS: 132-32-1
Numer WE (dawny EINECS): 205-057-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %