3-Amino-5-nitrobenzoic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12508.06
A12508.14
A12508.06EA
858
PLN
A12508.06
A12508.14
3-Amino-5-nitrobenzoic acid 98%
3-Amino-5-nitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 618-84-8
Molecular Formula: C7H6N2O4
Formula Weight: 182.14
Melting Point: 214-218°
Beilstein Reference: 1457935
Formuła:
C₇H₆N₂O₄ MW: 182.14 g/mol Temp. topnienia: 214…218 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017025 Numer CAS: 618-84-8 |