3-Amino-2-naftol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Amino-2-hydroxynaphthalene, 3-Aminonaphthalen-2-ol
B24570.03
B24570.06
B24570.14
B24570.03EA
451
PLN
B24570.03
B24570.06
B24570.14
3-Amino-2-naftol 97%
3-Amino-2-naftol
Purity: 97%
CAS No.: 5417-63-0
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Odour: Odourless
Melting Point: 232-238°
MDL No.: MFCD00004113
Formuła:
C₁₀H₉NO Temp. topnienia: 232…238 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004113 Numer CAS: 5417-63-0 Numer WE (dawny EINECS): 226-519-4 |