3-Amino-2,6-dichloropirydyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,6-Dichloro-3-pyridinamine, 2,6-Dichloropyridin-3-amine, 2,6-Dichloro-3-pyridylamine
H31598.06
H31598.14
H31598.06EA
511
PLN
H31598.06
H31598.14
3-Amino-2,6-dichloropirydyna 97%
3-Amino-2,6-dichloropirydyna
Purity: 97%
CAS No.: 62476-56-6
Molecular Formula: C5H4Cl2N2
Formula Weight: 163.01
Melting Point: 120-124°
MDL No.: MFCD00023417
Formuła:
C₅H₄Cl₂N₂ MW: 163.01 g/mol Temp. Wrzenia: 305 Temp. topnienia: 120…124 °C Gęstość: 1.497 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00023417 Numer CAS: 62476-56-6 Numer WE (dawny EINECS): 263-559-1 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |