3,5-Dinitrobenzamid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Nitromide
B21865.14
B21865.22
B21865.14EA
551
PLN
B21865.14
B21865.22
3,5-Dinitrobenzamid ≥98%
3,5-Dinitrobenzamid
Purity: 98%
CAS No.: 121-81-3
Molecular Formula: C7H5N3O5
Formula Weight: 211.13
Melting Point: 181-183°
Merck Reference: 14,6612
MDL No.: MFCD00007985
Formuła:
C₇H₅N₃O₅ Temp. topnienia: 181…183 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007985 Numer CAS: 121-81-3 Numer WE (dawny EINECS): 204-499-8 Klasyfikacja Merck : 14,6612 |