3,5-Difluorobenzenesulphonamide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19720.03
L19720.06
L19720.03EA
329
PLN
L19720.03
L19720.06
3,5-Difluorobenzenesulphonamide ≥98%
3,5-Difluorobenzenesulphonamide
Purity: 98%
CAS No.: 140480-89-3
Molecular Formula: C6H5F2NO2S
Formula Weight: 193.17
Melting Point: 157-161°
Beilstein Reference: 5333160
Formuła:
C₆H₅F₂NO₂S Temp. topnienia: 157…161 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02091379 Numer CAS: 140480-89-3 Jednostka: 3144 ADR: 6.1,I |