3,5-Difluoro-4-hydroksybenzaldehyd 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26139.MD
H26139.03
H26139.MDEA
772
PLN
H26139.MD
H26139.03
3,5-Difluoro-4-hydroksybenzaldehyd 97%
3,5-Difluoro-4-hydroksybenzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 118276-06-5
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Melting Point: 121-124°
MDL No.: MFCD06797917
Formuła:
C₇H₄F₂O₂ Temp. topnienia: 121…124 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06797917 Numer CAS: 118276-06-5 |