3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10300.03
A10300.06
A10300.03EA
409
PLN
A10300.03
A10300.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 39234-86-1
Molecular Formula: C8H3ClF6O2S
Formula Weight: 312.61
Melting Point: 34-38°
Beilstein Reference: 3621218
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00014725
Formuła:
C₈H₃ClF₆O₂S Temp. topnienia: 34…38 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014725 Numer CAS: 39234-86-1 Numer WE (dawny EINECS): 254-371-0 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |