3,4-Dimetoksy-3-cyklobuteno-1,2-dion ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A18186.06
A18186.03
A18186.06EA
1430
PLN
A18186.06
A18186.03
3,4-Dimetoksy-3-cyklobuteno-1,2-dion ≥98%
3,4-Dimetoksy-3-cyklobuteno-1,2-dion
Purity: 98%
CAS No.: 5222-73-1
Molecular Formula: C6H6O4
Formula Weight: 142.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 53-56°
MDL No.: MFCD00101316
Formuła:
C₆H₆O₄ Temp. Wrzenia: 247 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 53…56 °C |
Numer MDL:
MFCD00101316 Numer CAS: 5222-73-1 |