3,4-Dihydroksy-3-cyklobuteno-1,2-dion ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15169.22
A15169.03
A15169.06
A15169.14
A15169.22EA
3810
PLN
A15169.22
A15169.03
A15169.06
A15169.14
3,4-Dihydroksy-3-cyklobuteno-1,2-dion ≥98%
3,4-Dihydroksy-3-cyklobuteno-1,2-dion
Purity: 98+%
CAS No.: 2892-51-5
Molecular Formula: C4H2O4
Formula Weight: 114.06
Flash Point: 190°(374°F)
Melting Point:
Formuła:
C₄H₂O₄ Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 190 °C (374 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001334 Numer CAS: 2892-51-5 Numer WE (dawny EINECS): 220-761-4 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |