Drukuj
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
154030010 154032500 154030025
ACRO154030010EA 714 PLN
ACRO154030010 ACRO154032500 ACRO154030025
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride 99%
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Formuła: C₈H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 296 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 29…32 °C
Temp. Zapłonu: 143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005926
Numer CAS: 13149-00-3
Numer WE (dawny EINECS): 236-086-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 32 °C
GC ≥98.5 %
Color of molten substance ≤50 APHA