Drukuj
3,4-Dihydroksy-3-cyklobuteno-1,2-dion 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
154020050 154020250 154021000
ACRO154020050EA 417 PLN
ACRO154020050 ACRO154020250 ACRO154021000
3,4-Dihydroksy-3-cyklobuteno-1,2-dion 99%
3,4-Dihydroksy-3-cyklobuteno-1,2-dion
Formuła: C₄H₂O₄
Temp. topnienia: 293 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001334
Numer CAS: 2892-51-5
Numer WE (dawny EINECS): 220-761-4
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure