Drukuj
3,4-Dihydroksy-3-cyklobuteno-1,2-dion, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Squaric acid, 1,2-Dihydroxy-3,4-cyclobutenedione, Quadratic acid, 1,2-Dihydroxy-1-cyclobutene-3,4-dione, Diketocyclobutenediol
M-Clarity™ quality level = MQ200
123447-100G 123447-25G 123447-5G
SIAL123447-100GEA 4450 PLN
SIAL123447-100G SIAL123447-25G SIAL123447-5G
3,4-Dihydroksy-3-cyklobuteno-1,2-dion, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydroksy-3-cyklobuteno-1,2-dion
Formuła: C₄H₂O₄
MW: 114.06 g/mol
Temp. topnienia: 293
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00001334
Numer CAS: 2892-51-5
Numer WE (dawny EINECS): 220-761-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 II