3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Squaric acid dibutylester, Dibutyl squarate, 3,4-Dibutoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-Dibutoxy-1-cyclobutene-3,4-dione
A18960.03
A18960.06
A18960.14
A18960.03EA
235
PLN
A18960.03
A18960.06
A18960.14
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98%
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Purity: 98%
CAS No.: 2892-62-8
Molecular Formula: C12H18O4
Formula Weight: 226.27
Flash Point:
Formuła:
C₁₂H₁₈O₄ MW: 226.27 g/mol Temp. Wrzenia: 155…158 °C (3 mmHg) Gęstość: 1.047 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00037150 Numer CAS: 2892-62-8 |